Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711600.10
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10378481
  • dietro preventivo / 10g
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Specifica
7 μm
Liquid Chromatography
Polygosil Phases
300 Å
10 g