Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711890.100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10398051
  • 640.00€ / 100g
Spedizione stimata: 03-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
7 μm
Liquid Chromatography
Polygosil Phases
1000 Å
100 g