Learn More
Macherey-Nagel™ Fogli in poliestere Polygram SIL G/UV254
Separate non-volatile mixtures with unmodified standard silica layers for TLC (Thin-Layer Chromatography). Standard SIL G silica layers on Polygram™ polyester sheets come in a variety of sizes. Select fluorescent indicator and choose from a variety of pack sizes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 805022
Codice prodotto. 10640493
  • 82.10€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
60 Å
Fogli in poliestere
0.75 ml/g
50 x 200 mm
Confezione da 50
UV254
0.2 mm
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Fogli in poliestere Polygram SIL G/UV254 > Plate Size: 50 x 200mm