Learn More
Thermo Scientific™ Polymer Tubing Cutter
Produce flat, 90°, burr-free ends of polymer tubing for HPLC applications using Thermo Scientific™ Polymer Tubing Cutter.
11.27€ - 47.65€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
10344573
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
A-327
Tubing Cutter
47.65€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10759295
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
A-328
Replacement Blade Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Produce flat, 90°, burr-free ends of polymer tubing for HPLC applications using the Thermo Scientific™ Polymer Tubing Cutter. It is compatible with rigid polymeric tubing and comes with guide holes for 1/16 in. and 1/8 in. tubing.
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.