Learn More
Fisherbrand™ Polyolefin Cryogenic Label Sheets
Codice prodotto. 12652580
Click to view available options
Dimensions (LxW):
43 x 19 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Cryogenic vials
Etichette per pagina:
52
Dimensione della confezione:
pezzi 1040
Codice prodotto. 12652580
Marca: Fisherbrand™ LCRY1100
Withstands cryogenic freezer storage conditions, as well as autoclaving, boiling water baths and centrifugation. Fisherbrand™ Polyolefin Cryogenic Label Sheets are pre-cut, peel off labels designed for use at cryogenic temperatures.
  • Temperature resistance -196°C to 150°C.
  • Liquid and vapor phase LN2, water baths to 100°C and autoclaving and moderate ovens to 150°C
  • Chemically inert resistant to most solvents and caustic agents.
  • Adhere to most plastics (100% virgin PP tubes recommended), glass and metals without cracking, peeling, or degrading
  • Label sheets will not jam printers
  • Flexible polyolefin material and acrylic adhesive
  • Unique combo expands and contracts together with temperature fluctuations
  • 20 sheets per pack
  • Autoclavable
  • Disposable
  • Rainbow packs contain 4 sheets of each Blue, Green, Orange, Red, Yellow
Tekniske data
Finitura Matte
Formato Sheet
Materiale Polyolefin, Acrylic
Print Technology Laser
Product Type Cryogenic Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cryogenic vials
Etichette per pagina 52
N. per confezione 1040 Labels
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) -196°C to +150°C
Dimensions (LxW) 43 x 19 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.