Learn More
Buerkle™ Polyoxymethylene Complete Hose Couplings
Fast and safe connection for liquids, gases, compressed air and vacuum. Buerkle™ Rapid Couplings are ideal when connecting and separating hoses, machines, apparatus, containers and more.
9.40€
Specifica
Product Type Hose Coupling
Materiale POM
Overall Length (Metric) 54 mm
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità confezione 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10096711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
8780-1040
6.4 mm
9.40€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10303433
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
8780-1060
9.5 mm
9.40€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polyoxymethylene
  • Maximum flow possible
  • Easy single-handed operation
  • Secure O-ring guarantees that couplings are leakproof
  • Operating pressure at 20°C: with vacuum up to 10 bar
  • Operating temperature from −40° to +80°C
  • Couplings simply connect to each other, automatically clicking into place and opening the valves
  • When disconnecting, the valves are automatically sealed, no leakage occurs
Specifica
Specifica
Hose Coupling
54 mm
1
Complete, without valve
80°C
POM
-40°C
6.4 mm
10 bar