Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene 3-Way Two-Position Elliptic Valve
82.70€
Specifica
Product Type | Three-way Elliptic Valve |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | For liquid, gas, and vacuum applications |
Quantità confezione | 1 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11838073
|
Cole-Parmer™
98150-00 |
For 1/8 in. NPT(F) connectors |
82.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11848073
|
Cole-Parmer™
98150-01 |
For 1/4 in. NPT(F) connectors |
82.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Three-way Elliptic Valve | |
Polypropylene | |
For liquid, gas, and vacuum applications | |
1 Pack |