Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Descrizione
- Indumento omologato come dispositivo a progettazione complessa (Categoria 3), conforme ai livelli di protezione di Tipo 3, 4 e 5 secondo le specifiche CEN.
- Colore giallo ad alta visibilità per garantire maggior sicurezza degli operatori.
- Ideale per lavorare con sostanze chimiche pericolose proteggendosi contro polveri, spruzzi e schizzi di sostanze chimiche liquide, vaporizzate e asciutte, in attività di pulizia e manutenzione industriale a bassa pressione.
- Indumento di protezione monouso per migliorare la sicurezza e il comfort nelle aree a rischio elevato; crea una barriera a prova di spruzzi e liquidi contro schizzi di sostanze chimiche nocive, liquidi o particelle di polvere.
Specifica
Specifica
Product Type | Tute da lavoro A71 |
Size | X-Large |
Materiale | Spunbond Polypropylene |
Colore | Giallo |
Monouso | Reusable |
Stile vita | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Stile polso | Elastic |
Stile collo | Hooded |
Hood Type | Elastic |