Learn More
Eppendorf™ Polypropylene Adaptor
Codice prodotto. 10217111 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Bottle Thread 32 to 28 mm
Bottle thread 25 mm
Bottle thread GL 32 to GL 27
Bottle thread GL 32 to GL 45
Bottle thread GL 45 to GL 35
Bottle thread GL 45 to GL 38
Bottle thread GL 45 to S 40
Bottleneck 19/26
Thread GL 32 to NS 24/29
Thread GL 32 to NS 29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10217111
Marca: Eppendorf™ 4960800104
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Adapter
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thread GL 32 to NS 29/32
Quantità 1 Ea.