missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH Polypropylene Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread
Complete a FORTUNA™ Dispenser with an adapter that comes in a wide selection of threads. Poulten & Graf GmbH Polypropylene Adaptor for FORTUNA™ Dispenser with Thread enables smaller containers to be supported on top the existing reservior.
11.95€ - 18.65€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Descrizione | Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | OPTIFIX and POLYFIX dispensers |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10369990
|
Poulten & Graf GmbH
101 09028 |
GL 28 |
11.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10024750
|
Poulten & Graf GmbH
101 09030 |
GL 30 |
11.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10496881
|
Poulten & Graf GmbH
101 09036 |
GL 36 |
18.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Suitable for OPTIFIX and POLYFIX dispenser
- Made of Polypropylene
- Adapter with threads
- Can be used for most chemicals and liquids
Specifica
Autoclavable | |
Adapters for OPTIFIX and POLYFIX dispensers | |
OPTIFIX and POLYFIX dispensers |
White | |
Polypropylene | |
1 |