Learn More
Kartell™ Microprovetta in polipropilene con tappo
Per resistere a una forza centrifuga fino a 11,000 RCF. Le microprovette per centrifuga Kartell™ sono ideali per l'analisi dei campioni.
Marca: Kartell™ 0029700
19.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21938" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Descrizione
Designed to withstand a centrifuge force up to RCF 11,000. Kartell™ Centrifuge Microtubes are ideal for sample analysis.
- Available with cap
- Manufactured from polypropylene or polyethylene
- Autoclavable
- CE marked
- IVD approved
Specifica
11 xg | |
Sì | |
Semitrasparente | |
Analisi dei campioni | |
40 mm | |
Confezione da 1000 | |
1.5 ml |
CE–IVD | |
1.5 ml | |
Polipropilene | |
Olli CD | |
No Cap | |
Cartone |