Learn More
Kartell™ Microprovetta in polipropilene con tappo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
Include:
Attached snap cap
No Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Designed to withstand a centrifuge force up to RCF 11,000. Kartell™ Centrifuge Microtubes are ideal for sample analysis.
- Available with cap
- Manufactured from polypropylene or polyethylene
- Autoclavable
- CE marked
- IVD approved
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE–IVD |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Colore | Semitrasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi dei campioni |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Olli CD |
| Include | Attached snap cap |
| N. per confezione | Confezione da 1000 |
| Vedi altri risultati |