Learn More
Buerkle™ Polypropylene Barrel Screw Joint
Buerkle™ Polypropylene Barrel Screw Joint for secure connection in the barrel in three different thread models.
45.10€ - 61.50€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Tipo | Barrel Screw Joint |
Da utilizzare con | PTFE Barrel Pump |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10309780
|
Buerkle™
5600-3170 |
Mauser 2 in., Coarse Outer Thread |
56.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10625571
|
Buerkle™
5600-3130 |
R 2 in., Fine Steel Outer Thread |
45.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10126370
|
Buerkle™
5600-3180 |
Tri-Sure, Coarse Outer Thread |
61.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Barrel screw joint made of PP for secure connection in the barrel in three different thread models
- For drawing off liquids that are not flammable
- The container connectors make decanting even easier and safer with their more secure connection to barrels
- The connectors secure the pump in the barrel, enable a vertical position change and allow the required air exchange
Specifica
Polypropylene | |
Barrel Screw Joint | |
PTFE Barrel Pump |