Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Cestello in polipropilene
Codice prodotto. 12683496 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
229 x 229 x 229 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12683496
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F187390000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideale per il risciacquo, il trasporto e la conservazione della vetreria
  • In polipropilene
  • Per il risciacquo, lo stoccaggio e il trasporto di provette e altra vetreria da laboratorio
  • Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
Specifica
Product Type Cestino
Materiale Polipropilene
Quantità 1 ciascuno
Size 229 x 229 x 229 mm
Dimensioni (L x P x A) 229 x 229 x 229 mm