Learn More
Brady™ Questi supporti facilmente trasportabili sono molto utili per segnalare in modo chiaro gravi pericoli come aree sdrucciolevoli. Ideali per ospedali, sale pubbliche, ecc. Realizzati in polipropilene, i nostri supporti senza manutenzione non si deteriorano Area stampabile 16 x 2 mm.
Click to view available options
Colore:
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of polypropylene, our maintenance-free stands will not dent.
- Printable area is 160 mm x 200 mm.
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | HEAVY DUTY FLOORSTAND -YELLOW-BLANK-AUST |
| Testo visualizzato | Blank |
| Altezza (sistema imperiale) | 25.98 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 660 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Forma | Rectangle |
| Colore | Yellow |
| Materiale | Polypropylene |
| Tipo | Floor Stand |