Learn More
Integra Biosciences™ Polypropylene, Bottle and Lid with Tubing Fittings
Codice prodotto. 10163703
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10163703
Marca: Integra Biosciences™ 158432
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Capacity Metric: 4 L
  • 4L Polypropylene bottle and lid
  • With tubing fittings
  • For use with VACUSAFE Aspiration Systems
VACUSAFE Aspiration System is a compact, all-in-one laboratory vacuum pump, providing a safe and efficient way to collect and contain biological liquid waste.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 4 L
Rivestimento Polypropylene
Materiale Polypropylene
Product Type Reservoir Bottle