Learn More
Kolmi Hopen™ Polypropylene Bouffant Caps, 53 cm Diameter
4.99 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
White
Include:
Caps and Polybags
Caps and Wall Dispenser
Descrizione
- Lightweight for improved comfort
- Ability to use a color code for tracking
- Adapts to different head sizes
- Single elastic band
- 12 g/m2 material weight
Specifica
Materiale | Polypropylene |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Tipo di design | Bouffant |
Sterilità | Non-sterile |
Certificazione/Conformità | EN ISO 9001 |
Quantità | 100 Pk. |
Diametro (sistema metrico) | 53 cm |
Include | Caps and Wall Dispenser |
Da utilizzare con (applicazione) | Industrial, Laboratory |