Learn More
Kartell™ Imbuti Buchner in polipropilene
Codice prodotto. p-8005859
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
70 ml
180 ml
285 mL
390 mL
810 ml
2100 ml
6000 ml
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
42.5mm
55 mm
70 mm
80mm
90 mm
110 mm
160 mm
240mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10233951
Marca: Kartell™ 0044300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene robusto e leggero per garantire una lunga durata e un'eccellente resistenza chimica. Gli imbuti Buchner con filtro integrato in polipropilene Kartell™ sono ideali per la separazione di solidi da liquidi in laboratorio.
Manufactured from robust, lightweight polypropylene for durability and excellent chemical resistance. Kartell™ Polypropylene Buchner Funnels with an integral filter is ideal for separating solids from liquids in a laboratory.
  • Unbreakable, resistant to corrosion and heat
  • Two piece construction allows top and bottom to be separated for easy clean up
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 160 mm
Capacità (sistema metrico) 2100 ml
Materiale Polipropilene
Autoclavabile
Descrizione Buchner filter
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per il contatto con gli alimenti
Lunghezza (sistema metrico) gambo 105 mm
Dimensione del poro 2.75mm