Learn More
VITLAB™ Secchio in polipropilene con beccuccio
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Transparent
- Divided into 1 liter segments
- Stable handle and spout for easy emptying
- Highly resistant to chemicals
- Without lid
Specifica
Specifica
| Product Type | Secchio graduato |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 310 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 330 mm |