Learn More
PYREX™ Tappi PYREX™ per matracci di Erlenmeyer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
As supplied with Pyrex™ Brand Media/Solution bottles. Choose orange caps for temperatures to 140°C (284°F), red caps for temperatures to 180°C (356°F).
Marca:  PYREX™ 431372
Codice prodotto. 12393860
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Threaded cap
  • Vented cap has 0.2 μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
  • Allows gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Sterilized by gamma radiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
Style: Vented
500 mL, 1 L Erlenmeyer Flask
Cap
140°C
Sterile
Polypropylene
4.3 cm
0.2μm pore nonwettable (hydrophobic) membrane
284°F
Single-use
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.