Learn More
ratiolab™ Polypropylene Centrifuge Tubes with Cap
Click to view available options
Forma del fondo:
Conical
Flat
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 300
pezzi 750
Descrizione
- Certified to be free from RNase, DNase, Endoxins, Pyrogens and ATP
- Temperature Range: -80°C to +121°C
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | HDPE |
| Colore chiusura | Red |
| Colore | Clear |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Tubes with Cap |
| N. per confezione | 25 Tubes/Pk. |
| Quantità | 30 Pk. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |