Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modello:
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato
Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Progettati per essere robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
- For high temperature sterilisation (134°C) to a maximum of 140°C
- 40μm thickness
- High temperature polypropylene bags for the decontamination and inactivation of particularly resistant biological waste
- For safe disposal of biohazard waste
- Specifically designed for contaminated waste disposal in autoclaves or incinerators
- Printed with a biohazard warning
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Dimensioni (L x P) | 410 x 630 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 630 mm |
| Modello | Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato |
| Quantità | 100/conf. |
| Larghezza (sistema metrico) | 410 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Spessore | 40 μm |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Temperatura (sistema metrico) | da 134 a 140 °C |