Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
310 x 660 mm
410 x 630 mm
620 x 780 mm
Modello:
Sacchetto liscio semitrasparente, non stampato
Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Progettati per essere robusti, pieghevoli, sottili e resistenti alla perforazione. I sacchetti trasparenti per autoclave in polipropilene Fisherbrand™ resistono alle alte temperature dell'autoclavaggio.
- Per la sterilizzazione ad alta temperatura (134 °C) fino a un massimo di 140 °C
- 40 μm di spessore
- Sacchetti in polipropilene per alte temperature per la decontaminazione e l'inattivazione di rifiuti biologici particolarmente resistenti
- Per lo smaltimento sicuro di rifiuti a rischio biologico
- Progettati per lo smaltimento di acque contaminate in autoclavi o inceneritori
- Stampato con avvertenza di rischio biologico
Specifica
Specifica
| Colore | Stampato |
| Dimensioni (L x P) | 410 x 630 mm |
| Modello | Stampa con identificazione dei rifiuti a rischio biologico |
| Quantità | 100/conf. |
| Larghezza (sistema metrico) | 410 mm |
| Autoclavabile | Autoclavabile |
| Include | Biohazard Warning |
| Spessore | 40 μm |
| Materiale | PP (polipropilene) |
| Temperatura (sistema metrico) | Da 134 °C a 140 °C |