Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
Marca:  Corning™ PC400-05
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.40000kg
Codice prodotto. 11753174
  • 202.00€ / pezzi 185
Spedizione stimata: 16-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or white Polypropylene (PP)
  • Assembled or non-assembled
Specifica
Specifica
Polipropilene bianco
13.5 once
White
85 mm
185/Pk.
Sterile
400 mL
Bianco
185/Cs.