Learn More
Corning™ Contenitori conici in polipropilene sterili Gosselin™
Quality sampling tools for secure sample retrieval and shipment
Marca:  Corning™ PC400-03
206.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23288" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.38200kg
Codice prodotto. 11793164
  • 421.00€ / pezzi 185
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight and break-resistant
  • Transparent or white Polypropylene (PP)
  • Assembled or non-assembled
Specifica
Specifica
Polipropilene naturale
13.5 once
Natural
62 mm
185/Pk.
Sterile
400 mL
Naturale
185/Cs.