Learn More
Kartell™ Polypropylene Conical Erlenmeyer Flasks
Translusent in design to allow one to view the mixture with ease. Kartell™ Polypropylene Conical Erlenmeyer Flasks are a simple flask that has a variety of applications in both chemistry and biology.
74.15€ - 82.00€
Specifica
Colore Translucent
Materiale Polypropylene
Forma Conical
Autoclavabile Autoclavable
Graduated Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10633092
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0146500
2000 mL
74.15€
pezzi 4
Spedizione stimata: 03-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10602712
missing translation for 'viewDocuments' Détails de la promotion
Kartell™
0146100
125 mL
82.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 03-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Ajouter au panier
Description
Description
Translusent in design to allow one to view the mixture with ease. Kartell™ Polypropylene Conical Erlenmeyer Flasks are a simple flask that has a variety of applications in both chemistry and biology.
  • For general laboratory use
  • Provided with standardized neck
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Spécification
Spécification
Translucent
Conical
Yes
Polypropylene
Autoclavable
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats