Learn More
Buerkle™ Connettori in polipropilene
Codice prodotto. p-8003072 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
4 to 8/12 to 16 mm Hose
4 to 8/8 to 12 mm Hose
8 to 12/12 to 16 mm Hose
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10642482
Marca: Buerkle™ 87030408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Buerkle™ Polypropylene Reducing Hose Connectors to make a connections between larger and smaller hoses.
  • Polypropylene
  • Sterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con 4 to 8/8 to 12 mm Hose
Quantità confezione 10/Pk.; 10/Scale
Colore White
Product Type Connettore per tubo flessibile riduttore