Learn More
Ratiolab™ Contenitori Cryo in polipropilene
Codice prodotto. 15901641
Click to view available options
Colore:
Blu
Giallo
Naturale
Nero
Rosso
Verde
Tipo:
Contenitori criogenici
Cryo Box, With grid
Cryobox con griglie
Altezza (sistema metrico):
52 mm
52 mm
75 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 15901641
Marca: Ratiolab™ 5120014
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these polypropylene boxes for low-temperature tube storage. Fisherbrand™ Polypropylene Cryo Boxes are ideal for sample storage and transportation.
  • High quality polypropylene
  • Available in natural and other colors
  • Autoclavableli>
  • Temperature-resistant from -90 to +121°C
  • 81 places, 9 x 9 grid, numerically coded
  • Robust hinge with safe snap-on lid
  • Stackable for safe transport
  • Drain bores at the bottom for dew liquids
  • Removable grid inserts
  • Cryo Boxes can also be used for larger vessels by removing the grid inserts
Specifica
Tipo di chiusura Snap-On Lid
Colore Blu
Materiale Polipropilene
Forma Square
Tipo Cryobox con griglie
Da utilizzare con (applicazione) Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml
Capacità Per provette criogeniche da 1.2 a 2 ml
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (Metric) -90°C
Quantità Confezione da 5
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema metrico) 52 mm