Learn More
Buerkle™ Connettori a T cilindrici in polipropilene
Codice prodotto. 10356081
Click to view available options
Da utilizzare con:
11 to 13 mm Hose
13 to 15 mm Hose
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10356081
Marca: Buerkle™ 87050006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori a T cilindrici in polipropilene Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
Cylindrical cross angle hose connector
  • Polypropylene
  • Autoclavable to 121°C
  • Suitable for foodstuff
  • Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Sì
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con 5 to 7 mm Hose
Quantità confezione 10/Pk.; 20/Scale
Resistance Properties Up to 135°C Temperature-Resistant
Forma Cilindrico a T
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Connettore a T