Learn More
Buerkle™ Polypropylene Cylindrical Y Connectors
Codice prodotto. 10789592
Click to view available options
Da utilizzare con:
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
6 to 8 mm Hose
7 to 9 mm Hose
9 to 11 mm Hose
Da 11 a 13 mm
Da 13 a 15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10789592
Marca: Buerkle™ 87060004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Safeguard a flexible and safe connection for demanding applications with these Y connectors. ™
  • Cylindrical Y hose connector
  • Available in a variety of sizes from 3 to 15mm dia.
  • Polipropilene
  • °
  • Sterilizzabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 2.5 mm
Materiale Polipropilene
Da utilizzare con 3 to 5 mm Hose
Quantità confezione 10/Pk.; 20/Scale
Resistance Properties Up to 135°C Temperature-Resistant
Forma Cilindrico a Y
Colore Trasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Product Type Connettore a Y
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.