Learn More
MP Biomedicals™ Polypropylene Empty FastPrep Tubes
Marca: MP Biomedicals™ 115076200
202.22 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Empty FastPrep Tube | |
Polypropylene | |
Use with Color-Coded Caps | |
500 x 2 mL | |
130°C to 171°C |
2 mL | |
To Homogenize Sample | |
46 mm | |
500 x 2 mL |