Learn More
Brand™ Polypropylene Wide Neck Erlenmeyer Flasks
Flasks with high clarity for visibility of contents during routine laboratory procedures.
40.30€ - 55.15€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10799581
|
Brand™
93172 |
100 mL |
40.30€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11888381
|
Brand™
93175 |
250 mL |
54.45€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10465221
|
Brand™
93185 |
1000 mL |
55.15€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Provided with screw cap closure
- With blue graduation marks
- Neck with standard ground socket
- Provided in packs of 6, except for 1000mL flask, which comes in a pack of 4
Specifica
Polypropylene | |
Screw Cap |