Learn More
Kappes Systeme™ Scatola di trasporto Euro in polipropilene
Marca: Kappes Systeme™ 6476.00.4351
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Transport Bin | |
Red | |
Conveyor, Grabber Technology, Storage and Retrieval Machine | |
1/Pk. | |
600 mm | |
320 mm |
Polypropylene | |
Rectangular | |
Food Safe | |
600 x 400 x 320 mm | |
400 mm |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.