Learn More
Eppendorf™ Polypropylene F-Bottom 384 Well Microplate
650.00€ - 1685.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | White, Clear Bottom |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10065283
|
Eppendorf™
0030621107 |
Non-sterile | White, Clear Bottom |
650.00€
pezzi 80 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10380554
|
Eppendorf™
0030625102 |
Non-sterile | White, Clear Bottom | N/A | |||||
10095043
|
Eppendorf™
0030626109 |
Sterile | White, Clear Bottom | N/A | |||||
10723814
|
Eppendorf™
0030622103 |
Sterile | White, Clear Bottom |
750.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 05-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Specifica
Standard | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Flat Bottom (F-well) |
16 x 24 | |
White, Clear Bottom | |
384 |