Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 16 mm
Molded in a single, continuous piece. Polypropylene Full-Size Test Tube Racks, 72 x 16 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
101.00€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Matrice | 6 x 12 |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità | Tubes (16 mm), Tubes (5 to 10 mL) |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15360440
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
101.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15340440
|
Fisherbrand™
|
Green |
101.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15320440
|
Fisherbrand™
|
Blue |
101.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15310440
|
Fisherbrand™
|
White |
101.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Made from polypropylene.
- Offers good chemical and heat resistance (0°C to 110°C).
- Not recommended for autoclaving.
- Molded coordinates for tube orientation.
- Stable design for use in water baths.
- Flat labeling area for easier identification.
Specifica
Test Tube Rack | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
Teardrop-shaped Openings | |
Yes, When Empty | |
5 to 10 mL Test Tubes | |
0°C to 110°C | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |
6 x 12 | |
Tubes (16 mm), Tubes (5 to 10 mL) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
8 Pk. | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |