Learn More
Kartell™ Supporto per imbuto in polipropilene
Manufactured from polypropylene for durability and strength. Kartell™ Polypropylene Funnel Holders support a variety of funnel types and sizes.
9.15€ - 16.35€
Specifica
Materiale Polypropylene
N. di posizioni One
Quantità 1 Each
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Include Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10525811
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0026800
Circular funnel holder 2 olives for use with rods from 8 to 14mm, adapter for funnels as small as 25mm supporting rod and funnels from 25 to 170mm, powder funnels without adapter
16.35€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10080961
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Kartell™
0097000
Horseshoe funnel holder 2 olives for use with rods from 8 to 14mm Asta di supporto
9.15€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Manufactured from polypropylene for durability and strength. Kartell™ Polypropylene Funnel Holders support a variety of funnel types and sizes.
  •  Supplied with two olives for tight fit on supporting rods
  • Available in horseshoe style for larger separating funnels and circular style for small funnels
  • Circular holder can be used with powder funnels with stem diameter not exceeding 35mm
  • Horseshoe holder
Specifica
Specifica
Polypropylene
One
1 Each