Learn More
Brand™ Becher graduato in polipropilene
Codice prodotto. p-8004508 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
3000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 6
Codice prodotto. 15557841
Marca: Brand™ 40810
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from polypropylene. BRAND™ Graduated Beakers with Handle, Blue Scale include an ergonomic handle for secure grip. Functional spout helps to minimize spills. Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
  • Manufactured from polypropylene.
  • Ergonomic handle for secure grip.
  • Functional spout helps to minimize spills.
  • Cleaning up to max. 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions. Autoclaving (121°C) is not recommended.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 117 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 181 mm
Incrementi 20 mL
Quantità 6/Pk.
Tipo Becher
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated
Scale Blue Graduated Scale