Learn More
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Assortiti
Blu
Clear
Giallo
Incolore
Rosso
Trasparente
Verde
Capacità (sistema metrico):
0.5 ml
1.5 ml
1.5 ml
2 ml
2 ml
Purity or Quality Grade:
Biopur
Biopur™
Eppendorf Quality
PCR Clean
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
Use these tubes for safe handling of valuable and toxic samples as well as radioactive substances. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes feature a hinged lid with a small hook that clips around the rim of the tube.
- Biohazardous substances can be removed, free of aerosols, through a thin membrane in the center of the lid with a cannula
- Lid easily opens with one hand
- These tubes for 0.5mL, 1.5mL and 2mL have a graduation scale and writing surfaces
- The 0.5mL tube is optimized for use in PCR* experiments
- Assorted color packs are a mixture of yellow, red, blue, green and colorless
- Autoclavable micropestle for re-suspending pellets
- Can be centrifuged at up to 23,500xgr
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 ml |
| Colore | Verde |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PCR, centrifugazione |
| N. per confezione | Confezione da 1000 |
| Sterilità | Sterile |
| Purity or Quality Grade | Eppendorf Quality |
| Graduated | Sì |
| Tipo di chiusura | Coperchio ermetico |
| Vedi altri risultati |