Learn More
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
GREENER_CHOICE
Utilizzare queste provette per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive. Le microprovette graduate Eppendorf™ in polipropilene sono caratterizzate da un coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
Marca:  Eppendorf™ 0030121694
52.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21938" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10548841
Quantità Prezzo
1 56.50€ / pezzi 1000
5 52.23€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these tubes for safe handling of valuable and toxic samples as well as radioactive substances. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes feature a hinged lid with a small hook that clips around the rim of the tube.
  • Biohazardous substances can be removed, free of aerosols, through a thin membrane in the center of the lid with a cannula
  • Lid easily opens with one hand
  • These tubes for 0.5mL, 1.5mL and 2mL have a graduation scale and writing surfaces
  • The 0.5mL tube is optimized for use in PCR* experiments
  • Assorted color packs are a mixture of yellow, red, blue, green and colorless
  • Autoclavable micropestle for re-suspending pellets
  • Can be centrifuged at up to 23,500xgr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
30000 xG
1.5 ml
Polipropilene
Confezione da 1000
Assortiti
PCR, centrifugazione
Eppendorf Quality
Coperchio ermetico