Learn More
Eppendorf™ Microprovette graduate in polipropilene
Utilizzare queste provette per la manipolazione sicura di campioni preziosi e tossici e di sostanze radioattive. Le microprovette graduate Eppendorf™ in polipropilene sono caratterizzate da un coperchio con cerniera con un piccolo gancio che si aggancia intorno al bordo della provetta.
Marca: Eppendorf™ 0030121708
52.15 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21938" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.34740kg
Descrizione
Use these tubes for safe handling of valuable and toxic samples as well as radioactive substances. EppendorfTM Polypropylene Graduated Microtubes feature a hinged lid with a small hook that clips around the rim of the tube.
- Biohazardous substances can be removed, free of aerosols, through a thin membrane in the center of the lid with a cannula
- Lid easily opens with one hand
- These tubes for 0.5mL, 1.5mL and 2mL have a graduation scale and writing surfaces
- The 0.5mL tube is optimized for use in PCR* experiments
- Assorted color packs are a mixture of yellow, red, blue, green and colorless
- Autoclavable micropestle for re-suspending pellets
- Can be centrifuged at up to 23,500xgr
Specifica
30000 xG | |
0.5 ml | |
Polipropilene | |
Confezione da 5000 | |
Sì |
Sì | |
Assortiti | |
PCR, centrifugazione | |
Eppendorf Quality | |
Coperchio ermetico |