Learn More
Kartell™ Bottiglie graduate in polipropilene con collo largo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Dimensione chiusura:
GL 32
GL 45
GL 63
Diametro (sistema metrico) interno collo:
24 mm
38 mm
55 mm
Graduazioni:
20 ml
Sì
Descrizione
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal stability. Kartell™ Polypropylene Graduated Wide Mouth Bottles has a wide mouth for easy filling and emptying of liquid or powder samples.
- Autoclavable
- Sturdy, rupture-proof bottle
- Long neck thread ensures leakproof closure
- Conforms to DIN 13316 and 168
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 24 mm |
Materiale | Polipropilene |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Graduazioni | 20 ml |
Certificazione/Conformità | DIN 13316 e 168 |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |
Bocca | Ampio |
Altezza (sistema metrico) | 105 mm |