Learn More
VITLAB™ Polypropylene Griffin Beakers
Manufactured with highly transparent polypropylene for optimum visibility. Vitlab™ Polypropylene Griffin Beakers are embossed with easily readable raised blue scale for accurate measurement.
Marca:  VITLAB™ 610081
Codice prodotto. 10432131
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highly transparent
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Conditionally autoclavable at 121°C, for design with raised graduations
  • Suitable for foodstuff
  • Manufactured in accordance with ISO 7056
Specifica
Specifica
Translucent
250 mL
95mm
125°C
Autoclavable
ISO 7056
77mm
Polypropylene
25mL
Beaker
Yes
Molded and Printed Graduated Scale