Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylene, Heavy Duty Carboy
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Dimensione chiusura | 45mm |
Altezza (sistema metrico) | 270 mm |
Include | Spigot |
Lunghezza (sistema metrico) | 191 mm |
Materiale | Polypropylene |
Product Type | Heavy-duty Carboy |