Learn More
Buerkle™ Connettori dritti in polipropilene con ugelli conici
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
11 to 14 mm Hose
13 to 15 mm Hose
3 to 5 mm Hose
5 to 7 mm Hose
7 to 10 mm Hose
9 to 12 mm Hose
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Cylindrical straight hose connector with conical nozzles
- Polipropilene
- °
- Adatto per alimenti
- Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
| Autoclavabile | Sì |
| Materiale | Polipropilene |
| Da utilizzare con | 13 to 15 mm Hose |
| Quantità confezione | 10/Pk.; 10/Scale |
| Forma | Diritto |
| Colore | White |
| Product Type | Connettore per tubi |