Learn More
Buerkle™ Connettori per tubi in polipropilene con ugelli conici
In polipropilene, per garantire un'elevata resistenza termica. I connettori dritti in polipropilene con ugelli conici Buerkle™ resistono a temperature fino a 135 °C.
Marca:  Buerkle™ 8700-0608
9.29 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10620143
  • 11.20€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Cylindrical straight hose connector with conical nozzles
  • Polypropylene
  • Autoclavable to 121°C
  • Suitable for foodstuff
  • Available in a wide range of diameters for varying hose sizes
Specifica
Specifica
EU Foodstuffs, RoHS
Sì
5 to 7 mm Hose
Diritto
Connettore per tubi
Polipropilene
10/Pk.; 10/Scale