Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Fire extinguisher
Sign compliant to ISO 7010.
14.20€ - 19.90€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15674357
|
Brady™
816889 |
250 mm | 250 mm |
14.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694357
|
Brady™
816892 |
400 mm | 400 mm |
19.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.501 mm | |
Square | |
White on Red |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |