Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - No open flame; Fire, open ignition source and smoking prohibited
Sign compliant to ISO 7010.
Marca:  Brady™ 822151
Codice prodotto. 15614587
  • 33.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • For indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
ISO 7010
Polypropylene
315 mm
1.501 mm
Round
Black on White
PIC P003-Dia 315-PP-CRD/1
1 Ea.
Indoor and Outdoor
-40°C to 120°C
Global