Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Use this walkway
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 821405
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polypropylene | |
200 mm | |
1.501 mm | |
Round | |
White on Blue |
PIC M024-Dia 200-PP-CRD/1 | |
1 Ea. | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |