Learn More
Brady™ Polypropylene: ISO Safety Sign - Warning: Biological hazard
Sign compliant to ISO 7010.
5.50€ - 25.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15674707
|
Brady™
827655 |
100 mm | 87 mm |
5.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15684707
|
Brady™
827656 |
200 mm | 173 mm |
11.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15694707
|
Brady™
827657 |
315 mm | 273 mm |
25.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.501 mm | |
Triangular | |
Black on Yellow |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |