Learn More
BRAND™ Polypropylene Jar with Push-On Lid
Click to view available options
Capacità:
50 mL
80 mL
Descrizione
- Push-on lid included
- Clear
Specifica
Specifica
Capacità | 50 mL |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Closure Included | Yes |
Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
Diametro (sistema metrico) | 56 mm |
Tipo di chiusura | Push-on Lid |